Principaux documents
22459
Supelco
Ferrule pour colonne capillaire Supeltex M-2A, à usage général
I.D. 1.2 mm, 0.50-0.75 mm Column I.D., pkg of 10 ea
10 EA
118,00 $
118,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 EA
118,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
118,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Conditionnement
pkg of 10 ea
D.I.
1.2 mm
Compatibilité
0.50-0.75 mm Column I.D.
Description générale
Caractéristiques : assure l′étanchéité après serrage manuel d′un 1/4 de tour. Grande possibilité de réutilisation. Ne colle pas au métal ni au verre.
Composition du matériau : DuPont VESPEL SP-21 (polyimide 85 %, graphite 15 %)
Température maximum :
400 °C