Documents
28626-U
Seringue Hamilton® 1002LTN
1002LTN, volume 2.5 mL, needle size 23 ga (cone tip, side port), needle L 56 mm (2.2 in.)
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.03
Matériaux
cone tip, side port stainless steel (point style 5)
Taille de l'aiguille
23 ga (cone tip, side port)
Description
gastight
Caractéristiques
GASTIGHT® Syringe, Fixed Needle
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Hamilton 203084
L de l'aiguille
56 mm (2.2 in.)
Volume
2.5 mL
Compatibilité
for use with CTC COMBI PAL (luer tip needle)
Informations légales
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)