Principaux documents
22117
Vanne de réglage fin
stainless steel, 1/8 in. straight arms
Synonyme(s) :
VANNE METRIQUE SWAGELOK SS2, ACIER INOXYDABLE 1/8S UNITAIRE ®
1 EA
553,00 $
553,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
553,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41115717
eCl@ss :
32035302
553,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
stainless steel
Raccords
1/8 in. straight arms
Description générale
Ces vannes sont utilisées pour une régulation fine du débit de gaz.
Ecrous et ferrules inclus.
Informations légales
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
Critical micelle concentrations for alkyltrimethylammonium bromides in water from 25 to 160 C.
Fennell ED
Journal of Solution Chemistry, 13 (2), 87-101 (1984)