22816
Régulateur de pression à faible débit Porter
628,00 $
About This Item
628,00 $
Produits recommandés
Catégories apparentées
Description générale
Specifications
- Regulation Range: 0-100 psig (0-7.0 kg/cm2).
- Max. Operating Pressure: 250 psig (17.6 kg/cm2)
- Pressure Drop Required: >10 psi (0.7 kg/cm2)
- Control Accuracy: less than 0.3 psi decrease
- Construction: aluminum body & bonnet, stainless steel diaphragm & filter, Buna-N O-rings, Viton valve seat