21217
GC Stationary Phase
phase 1,2,3-tris(2-Cyanoethoxy)propane (TCEP), bottle of 50 g
About This Item
Produits recommandés
Conditionnement
bottle of 50 g
Paramètres
0-175 °C temp. range
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
Groupe de la matrice active
1,2,3-tris(2-Cyanoethoxy)propane (TCEP) phase
Solubilité
chloroform/methanol (2:1): soluble
Type de colonne
packed GC
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)