Principaux documents
CLS5644250
Pyrex® volumetric flask with PTFE stopper
capacity 250 mL
Synonyme(s) :
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 5644
6 EA
678,00 $
12 EA
1 040,00 $
678,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
6 EA
678,00 $
12 EA
1 040,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.43
678,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass
long
Taille de l'obturateur
16
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
closure type Polytetrafluoroethylene stoppper
Conditionnement
case of 12
pack of 6
Fabricant/nom de marque
Corning 5644-250
tol. measuring range
0.12 mL
Capacité
250 mL
Description générale
The strength of the flasks have been significantly increased through machine-blown bodies, which are sealed to heavy-tubing necks.
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.