24153
Colonne capillaire TCEP pour GC/CPG
L × I.D. 60 m × 0.25 mm, df 0.44 μm
Synonyme(s) :
TCEP, 60 M 0,44 UM 0,25 MM
1 510,00 $
About This Item
1 510,00 $
Produits recommandés
Matériaux
fused silica
Paramètres
≤25-145 °C temperature (isothermal or programmed)
Valeur bêta
142
df
0.44 μm
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
L × D.I.
60 m × 0.25 mm
Groupe de la matrice active
Non-bonded; 1,2,3-tris(2-cyanoethoxy)propane phase
Application(s)
chemicals and industrial polymers
Type de colonne
capillary highly polar
Catégories apparentées
Description générale
USP Code: None
Phase:
- Non-bonded
- 1,2,3-tris(2-cyanoethoxy)propane
- Subambient to 145 °C (isothermal or programmed)
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
Complete offer for petrochemical testing including environmental and industrial hygiene monitoring solutions.
Chromatograms
suitable for GCActive Filters