Principaux documents
1505-U
Supelco
Garniture pour colonne de GC/CPG avec revêtement
phase 1.5% OV-225 + 1% H3PO4, matrix 60/80 Carbopack B support, bottle of 10 g
About This Item
Numéro CE :
Code UNSPSC :
23151817
Nomenclature NACRES :
SB.54
Conditionnement
bottle of 10 g
Niveau de qualité
Paramètres
60-220 °C temp. limit
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
Matrice
60/80 Carbopack B support
Groupe de la matrice active
1.5% OV-225 + 1% H3PO4 phase
Type de colonne
packed GC
Compatibilité
for analyte group amines
Description générale
Ready-to-use coated packing for those wanting to pack their own columns.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Met. Corr. 1
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable