SML0397
DR2313
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
3,5,7,8-Tetrahydro-2-methyl-4H-thiopyrano[4,3-d]pyrimidin-4-one
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
H2O: >2 mg/mL (warmed)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC1=NC(=O)C2=C(CCSC2)N1
InChI
1S/C8H10N2OS/c1-5-9-7-2-3-12-4-6(7)8(11)10-5/h2-4H2,1H3,(H,9,10,11)
Clé InChI
HRYKZAKEAVZGJD-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Agents reported to activate cellular caspases include chemotherapeutic drugs, TNF receptor agonists, and other enzymes. Inhibitors of apoptosis were the first identified endogenous caspase inhibitors.