Principaux documents
HUMANHL56-0002824
Sigma-Aldrich
Frozen Human Normal CD56+ NK Cells
human peripheral blood (CD56+ NK Cells)
Synonyme(s) :
CD56+ Cells, HLA typed, Immune Cells, NK Cells
1 VIAL
1 540,00 $
1 540,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 VIAL
1 540,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41106514
1 540,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Nom du produit
Frozen Human Normal CD56+ NK Cells, Negatively Selected, 5 Million Cells/per vial- HLA Typed
Source biologique
human peripheral blood (CD56+ NK Cells)
Niveau de qualité
Essai
≥85%
Forme
frozen liquid
Conditionnement
vial of 5 Million cells
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Couleur
cloudy
Température de stockage
-140 to -196°C
Description générale
Lot specific orders are not able to be placed through the web. Contact your local sales rep for more details.
We are pleased to offer these products from BioIVT.
Natural Killer cells or NK cells, are a subset of lymphocytes that are a component of innate immunity. NK cells are cytotoxic effector cells and play an important role in early response to viral infection and tumors. NK cells are isolated from peripheral blood or other lymphoid tissue and are separated from mononuclear cells via immunomagnetic separation.
Used for a variety of applications, NK cells are frequently utilized in drug discovery/development, assay validation/development, antibody dependent cell-mediated cytotoxicity assays, and other immunology applications.
HLA characterization data is available for this product.
Conditionnement
5 Million Cells/per vial
Autres remarques
Thaw before use.
Clause de non-responsabilité
Ce produit, destiné à la recherche scientifique, est soumis à une réglementation spécifique en France, y compris pour les activités d'importation et d'exportation (Article L 1211-1 alinéa 2 du Code de la Santé Publique). L'acheteur (c'est-à-dire l'utilisateur final) est tenu d'obtenir une autorisation d'importation auprès du Ministère français de la Recherche, mentionné à l'article L1245-5-1 II du Code de la Santé Publique. En commandant ce produit, vous confirmez détenir l'autorisation d'importation requise.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
FAQs about BioIVT cell lines and culture, including cryopreserved PBMCs, BMMCs, and immune cell lines.
Protocoles
Step-by-step protocol for ADCC assays using cryopreserved NK effector cells including tips and tricks, assay development, and data analysis methods.