ZMS1119
Anti-SV40 T Antigen Antibody, clone PAb416 ZooMAb® Mouse Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonyme(s) :
Anti-XLF/NHEJ1 clone 1C16 ZooMAb® Rabbit Monoclonal, LT, LT-AG, Large T antigen
294,00 $
About This Item
294,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
PAb416, recombinant monoclonal
Description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Gamme de produits
ZooMAb® learn more
Forme
lyophilized
Poids mol.
calculated mol wt 81.62 kDa
observed mol wt ~80 kDa
Produit purifié par
using protein G
Espèces réactives
virus
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
all
Conditionnement
antibody small pack of 25
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Validation améliorée
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Séquence de l'épitope
N-terminal half
Numéro d'accès Protein ID
Numéro d'accès UniProt
Autre catégorie plus écologique
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
vaccinia virus ... SV40gp6(29031019)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by Western Blotting in lysate from SV40 infected COS-1 cells.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Large T antigen in lysate from SV40 infected COS-1 cells.
Tested Applications
Immunocytochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected SV40 Large T Antigen in COS-7 cells.
Flow Cytometry Analysis: 0.1 µg from a representative lot detected SV40 Large T Antigen in one million COS-7 Cells.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable