ZRT1374
Anti-TIM-3 Antibody, clone RMT3-23 ZooMAb® Rat Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonyme(s) :
Anti-DRP1 Antibody, clone 1E8 ZooMAb® Rabbit Monoclonal, CD366, HAVcr-2, Hepatitis A virus cellular receptor 2 homolog, T-cell immunoglobulin and mucin domain-containing protein 3, T-cell immunoglobulin mucin receptor 3, T-cell membrane protein 3, TIMD-3
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
RMT3-23, recombinant monoclonal
Description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Gamme de produits
ZooMAb® learn more
Forme
lyophilized
Poids mol.
calculated mol wt 30.93 kDa
observed mol wt ~26 kDa
Produit purifié par
using protein G
Espèces réactives
human, rat
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
mouse
Conditionnement
antibody small pack of 25
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Validation améliorée
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Séquence de l'épitope
Unknown
Numéro d'accès Protein ID
Numéro d'accès UniProt
Autre catégorie plus écologique
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
mouse ... Havcr2(171285)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by Western Blotting in Rat thymus tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected TIM-3 in Rat thymus tissue lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected TIM-3 in Human thymus tissue lysate.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected TIM-3 in L5178Y cells transfected with TIM-3.
Flow Cytometry Analysis: 0.1 µg from a representative lot detected TIM-3 in one million L5178Y cells transfected with TIM-3.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Description de la cible
Forme physique
Reconstitution
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Learn about the hallmarks of cancer and find reliable ZooMAb® recombinant antibodies to study them, conveniently organized by cancer hallmark.