Documents
MABF121
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-grand antigène T du virus SV40, clone PAb416
clone PAb416, from mouse
Synonyme(s) :
Large T antigen, LT, LT-AG
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
PAb416, monoclonal
Espèces réactives
SV40-infected cells
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Le grand et le petit antigènes T du virus simien SV40 sont codés par la région précoce du génome du virus SV40. Le grand antigène T se lie à l'ADN et forme un complexe avec une protéine cellulaire de 53 000 daltons, la protéine p53, qui est nécessaire à l'initiation de la réplication de l'ADN viral pendant le cycle lytique. De plus, le grand antigène T se lie à l'ADN polymérase et au facteur de transcription AP-2 et forme un complexe spécifique avec le produit P105 du gène de prédisposition au rétinoblastome.
Spécificité
Cet anticorps reconnait le grand antigène T du virus SV40.
Immunogène
Grand antigène T du virus SV40 purifié
Épitope : grand antigène T du virus SV40
Application
Analyse par immunocytochimie : Un lot représentatif provenant d'un laboratoire indépendant a permis de détecter le grand antigène T du virus SV40 en immunocytochimie [Sabatier, J. et al. (2005). 58(4):429-431 ; Del Valle, L. et al. (2004). J Virol. 78(7):3462-3469].
Domaine de recherche
Inflammation et immunologie
L'anticorps anti-grand antigène T du virus SV40, clone PAb416, est un anticorps dirigé contre le grand antigène T du virus SV40 pour une utilisation en western blotting et en immunocytochimie.
Sous-domaine de recherche
Immunoglobulines et immunologie
Qualité
Produit évalué par western blotting sur un lysat de cellules Cos-1
Analyse par western blotting : Une concentration de 1 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter le grand antigène T du virus SV40 dans 10 µg de lysat de cellules Cos-1.
Description de la cible
Poids réel : ~82 kDa
Forme physique
Format : purifié
IgG2aκ monoclonale de souris purifiée, dans un tampon contenant de la Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4), du NaCl 150 mM et 0,05 % d'azoture de sodium.
Purifié sur protéine G
Stockage et stabilité
Stable entre 2 °C et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Lysat de cellules Cos-1
Autres remarques
Concentration : voir le certificat d'analyse du lot concerné.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Not finding the right product?  
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Luis Del Valle et al.
Viruses, 12(11) (2020-11-07)
Progressive Multifocal Leukoencephalopathy (PML) is a fatal demyelinating disease of the CNS, resulting from the lytic infection of oligodendrocytes by the human neurotropic polyomavirus JC (JCPyV), typically associated with severe immunocompromised states and, in recent years, with the use of
David Leuenberger et al.
Clinical and vaccine immunology : CVI, 14(8), 959-968 (2007-06-01)
Impaired BK virus (BKV)-specific immunity is a key risk factor of polyomavirus-associated nephropathy. We hypothesized that BKV agnoprotein might constitute an important immune target, as it is highly expressed after infection in vitro. We demonstrate abundant expression of BKV agnoprotein
Linda C Knight et al.
Journal of molecular biomarkers & diagnosis, 1(1) (2010-01-01)
A targeted nanoconjugate is being developed for non-invasive detection of gene expression in cells expressing the JC virus oncoprotein, T-antigen, which has been associated with medulloblastoma and other cancers. JC virus T-antigen localizes predominantly to the nucleus via a classical
Sonia Ramamoorthy et al.
Cancer, 117(11), 2379-2385 (2011-06-01)
Anal carcinoma is thought to be driven by human papillomavirus (HPV) infection through interrupting function of cell regulatory proteins such as p53 and pRb. John Cunningham virus (JCV) expresses a T-antigen that causes malignant transformation through development of aneuploidy and
Marie N Sorin et al.
Cell reports, 42(2), 112114-112114 (2023-02-16)
BK polyomavirus (BKPyV) is an opportunistic pathogen that uses the b-series gangliosides GD1b and GT1b as entry receptors. Here, we characterize the impact of naturally occurring VP1 mutations on ganglioside binding, VP1 protein structure, and virus tropism. Infectious entry of