20-105
Malachite Green Solution A
Synonyme(s) :
Malachite Green Dye, Malachite Green Reagent, Malachite Green Solution
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
activity assay: suitable (phosphatase)
Conditions d'expédition
wet ice
Application
All
Qualité
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Met. Corr. 1
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable