Autoclaving is not recommended with glucose/dextrose according to the product information sheet for this product. However, autoclaving can be performed without the sugar, and filter sterilized glucose/dextrose can be added afterward.
Y0626
Base azotée pour levures sans acides aminés
Yeast classification medium used for selecting yeasts based on amino acid and carbohydrate requirements
Synonyme(s) :
ynb without amino acids
Produits recommandés
Qualité
Molecular Biology
for molecular biology
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Forme
powder
Technique(s)
microbe id | utilization test: suitable
microbiological culture: suitable
pH
5.2-5.6(0.67% solution)
Application(s)
food and beverages
microbiology
Température de stockage
room temp
Adéquation
nonselective for Candida spp.
nonselective for Pichia spp.
nonselective for Saccharomyces spp.
nonselective for Zygosaccharomyces spp.
yeasts
Description générale
Application
- Dans des milieux de supplément complet (SC)-Leu synthétiques destinés à la culture[2] et à la caractérisation[3] de Y. lipolytica.
- Comme constituant de milieux liquides sélectifs pour la croissance auxothrophique pour l′uracile de levures[4].
- Pour évaluer l′efficacité de transformation de souches de S. cerevisiae dans diverses conditions de nutriments.[5]
Composants
Sources d′azote :
Sulfate d'ammonium - 5,0 g/l
Vitamines :
Biotine - 2,0
Pantothénate de calcium - 400
Acide folique - 2,0
Inositol, 2,0 mg/l
Acide nicotinique - 400
Acide p-aminobenzoïque - 200
Pyridoxine HCl - 400
Riboflavine - 200
Thiamine HCL - 400
Éléments traces :
Acide borique - 500
Sulfate de cuivre - 40
Iodure de potassium - 100
Chlorure ferrique - 200
Sulfate de manganèse - 400
Molybdate de sodium -200
Sulfate de zinc - 400
Sels :
Phosphate monobasique de potassium - 1,0 g/l
Sulfate de magnésium - 0,5 g/l
Chlorure de sodium - 0,1 g/l
Chlorure de calcium - 0,1 g/l
Notes préparatoires
2. Chauffer si nécessaire pour faciliter la dissolution, puis stériliser par filtration.
Conserver la solution mère concentrée 10 × à une température de 2 °C à 8 °C. Avant utilisation, diluer à 1:10 dans de l'eau distillée stérile en conditions aseptiques.
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
SeqPlex™-I WTA kit amplifies RNA for NGS, enabling genomic studies from limited samples.
Traditional methods are based morphology, staining methods, enzyme reactions (metabolism) and diverse media.
Protocoles
Magnetic-plasmonic nanoparticles: Synthesis and application of Ag/FeCo/Ag nanobeads for cellular organelle imaging and isolation.
Yeast culture techniques: Model systems for eukaryotic studies with liquid media or agar plate growth.
Contenu apparenté
KOD One™ PCR Master Mix overview for ultra-fast PCR with high specificity, fidelity, and yield
-
Why is autoclaving this not recommended?
1 answer-
Helpful?
-
-
Can this be autoclaved, or only filter sterilized?
1 answer-
It is not recommended to autoclave Product Y0626 Yeast Nitrogen Base Without Amino Acids. If preparing an bacteriological agar, then the agar should be autoclaved separately for 15 minutes only. Please follow the instructions listed on the product detail page:
1. Prepare a 10× stock solution by suspending 6.7 g of yeast nitrogen base, 5 g of glucose or an equivalent amount of other carbohydrate, and 5-10 mg of the desired amino acid in 100 ml of distilled water.
2. Warm if necessary to solubilize and sterilize by filtration.
Store 10× stock solution at 2-8 °C. To use, dilute 1:10 with sterile distilled water under aspetic conditions.Helpful?