Documents
Y1625
Sigma-Aldrich
Extrait de levure
for use in microbial growth medium
Synonyme(s) :
Extrait de levure Select
About This Item
Numéro CAS:
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41106212
eCl@ss :
42040000
Nomenclature NACRES :
NA.85
Qualité
for molecular biology
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Forme
powder
Technique(s)
microbiological culture: suitable using
Application(s)
agriculture
Température de stockage
room temp
Adéquation
nonselective for Escherichia coli
nonselective for coliforms
InChI
1S/C19H14O2/c20-18(21)11-17-15-8-4-3-7-14(15)16-10-9-12-5-1-2-6-13(12)19(16)17/h1-10,17H,11H2,(H,20,21)
Clé InChI
GQNBDGXKDJSVGQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
L'extrait de levure est produit par diverses espèces de levures, principalement Saccharomyces cerevisiae ou la levure de boulanger. Outre son utilisation comme supplément de milieux de culture pour la recherche microbiologique et les biotechnologies, cet extrait de levure entre aussi dans la composition de milieux complexes pour les fermentations industrielles. Il sert également de source de nutriments pour divers milieux microbiologiques.
Application
Cet extrait de levure est entré dans la composition des produits suivants :
  • milieu complexe pour la culture de clones d'E. coli destinés à des expériences dans des flacons d'agitation.
  • milieu de culture servant à cultiver l'espèce bactérienne Gluconacetobacter xylinus.
  • milieu YEB (à l'extrait de levure et de bœuf) pour la transformation d'Agrobacterium.
L'extrait de levure est utilisé comme constituant de milieux de culture microbiologiques pour divers micro-organismes et dans une variété d'applications de génétique moléculaire.
Autres remarques
Portion soluble dans l'eau des levures autolysées avec des vitamines du complexe B intactes. L'extrait de levure est un mélange d'acides aminés, de peptides, de vitamines soluble dans l'eau et de glucides pouvant être utilisé comme additif dans les milieux de culture.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Lucija Markulin et al.
Planta, 250(1), 347-366 (2019-05-01)
The involvement of a WRKY transcription factor in the regulation of lignan biosynthesis in flax using a hairy root system is described. Secoisolariciresinol is the main flax lignan synthesized by action of LuPLR1 (pinoresinol-lariciresinol reductase 1). LuPLR1 gene promoter deletion
Carolina Fernandez-Senac et al.
Journal of fish diseases, 43(11), 1463-1472 (2020-09-04)
Routine gill swabbing is a non-destructive sampling method used for the downstream qPCR detection and quantitation of the pathogen Neoparamoeba perurans, a causative agent of amoebic gill disease (AGD). Three commercially available swabs were compared aiming their application for timelier
Marco R Binelli et al.
Biomaterials advances, 141, 213095-213095 (2022-09-06)
Bacterial cellulose is an attractive resource for the manufacturing of sustainable materials, but it is usually challenging to shape it into elaborate three-dimensional structures. Here, we report a manufacturing platform for the creation of complex-shaped cellulose objects by printing inks
Benjamin A Adducci et al.
Biosensors & bioelectronics, 78, 160-166 (2015-11-26)
New methods and technology are needed to quickly and accurately detect potential biological warfare agents, such as Bacillus anthracis, causal agent of anthrax in humans and animals. Here, we report the detection of a simulant of B. anthracis (B. globigii)
Jinyou Zhang et al.
Biotechnology and bioengineering, 82(6), 640-652 (2003-04-04)
Yeast extract (YE) is commonly used as a key component in the complex media for industrial fermentations. However, the lot-to-lot variation of this raw material frequently requires extensive "use testing" of many lots to identify only the few that support
Protocoles
TE Buffer; Elution Buffer; 10x Ligation Buffer; 0.5 M PIPES Buffer; Inoue Transformation Buffer