The composition of this product is Bacteriological peptone, 20 g/L, Glucose, 20 g/L, and Yeast extract, 10 g/L. The peptone component would not be considered a proteose peptone and there is no additional salts or metals in this formulation. Should it be of interest, product 82450, Proteose-Peptone, is available. See the link below to review this product:
https://www.sigmaaldrich.com/US/en/product/sial/82450
Y1375
YPD Broth
suitable for microbiology, NutriSelect® Basic
Synonyme(s) :
Yeast Peptone Dextrose Broth
Produits recommandés
Stérilité
non-sterile
Forme
powder
Composition
Bacteriological peptone, 20 g/L
Glucose, 20 g/L
Yeast extract, 10 g/L
Conditionnement
poly bottle of 1 kg
poly bottle of 250 g
Fabricant/nom de marque
NutriSelect® Basic
Technique(s)
microbiological culture: suitable
Couleur
beige
pH
6.3-6.7
Application(s)
environmental
food and beverages
microbiology
Adéquation
nonselective for Candida spp.
nonselective for Pichia spp.
nonselective for Saccharomyces spp.
nonselective for Zygosaccharomyces spp.
Catégories apparentées
Description générale
Application
Quantité
Notes préparatoires
2. Autoclave for 15 minutes at 121°C.
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Genetic engineering enables large-scale expression and isolation of recombinant proteins for research purposes.
Protocoles
Yeast culture techniques: Model systems for eukaryotic studies with liquid media or agar plate growth.
-
Bonjour, serait-il possible d'avoir la composition de ce produit, svp? Je cherche à faire une solution pour les amibes dont la composition est : Proteose Peptone, Yeast Extract, avec un mélanges sels et metaux et je me demande si ce produit convient.