X2254
XE-991
≥98% (HPLC), powder, KCNQ channel blocker
Synonyme(s) :
10,10-bis(4-pyridinylmethyl)-9(10H)-anthracenone
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
XE-991, ≥98% (HPLC)
Essai
≥98% (HPLC)
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: >20 mg/mL
Auteur
Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C1c2ccccc2C(Cc3ccncc3)(Cc4ccncc4)c5ccccc15
InChI
1S/C26H20N2O/c29-25-21-5-1-3-7-23(21)26(17-19-9-13-27-14-10-19,18-20-11-15-28-16-12-20)24-8-4-2-6-22(24)25/h1-16H,17-18H2
Clé InChI
KHJFBUUFMUBONL-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable