The NMR spectrum is proprietary. The product specification is only that the NMR is consistent with the structure.
487928
Nocodazole
≥99% (HPLC), solid, microtuble inhibitor, Calbiochem
Synonyme(s) :
Nocodazole, R17934, Methyl-[5-(2-thienylcarbonyl)-1H-benzimidazol-2-yl]-carbamate
Produits recommandés
Nom du produit
Nocodazole, Inhibitor of mitosis.
Niveau de qualité
Description
RTECS - DD6521000
Essai
≥99% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
pale yellow
Solubilité
DMSO: 5 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
10-30°C
Chaîne SMILES
[s]1c(ccc1)C(=O)c2cc3nc([nH]c3cc2)NC(=O)OC
InChI
1S/C14H11N3O3S/c1-20-14(19)17-13-15-9-5-4-8(7-10(9)16-13)12(18)11-3-2-6-21-11/h2-7H,1H3,(H2,15,16,17,19)
Clé InChI
KYRVNWMVYQXFEU-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Promotes tubulin depolymerization
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Bunz, F., et al. 1998. Science 282, 1497.
Fleischman, L.F., et al. 1993. Oncogene8, 771.
Pomies, P., and Block, M.R. 1992. Biochem. Biophys. Res. Commun.189, 1429.
Rennison, M.E., et al. 1992. J. Cell Sci. 102, 239.
Thyberg, J., and Moskalewski, S. 1992. J. Cell Sci.103, 1167.
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Muta. 2 - Repr. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
-
What's the H NMR spectrum for nocodazole