SML0524
ML277
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(2R)-N-[4-(4-Methoxyphenyl)-1,3-thiazol-2-yl]-1-(4-methylphenyl)sulfonylpiperidine-2-carboxamide, (R)-N-(4-(4-Methoxyphenyl)thiazol-2-yl)-1-tosylpiperidine-2-carboxamide, CID-53347902, VU0458298-2, VU0458298-3
150,00 $
About This Item
150,00 $
Produits recommandés
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 5 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
COc1ccc(cc1)-c2cnc(NC(=O)[C@H]3CCCCN3S(=O)(=O)c4ccc(C)cc4)s2
InChI
1S/C23H25N3O4S2/c1-16-6-12-19(13-7-16)32(28,29)26-14-4-3-5-20(26)22(27)25-23-24-15-21(31-23)17-8-10-18(30-2)11-9-17/h6-13,15,20H,3-5,14H2,1-2H3,(H,24,25,27)/t20-/m1/s1
Clé InChI
UKSXJENCMIVQMU-HXUWFJFHSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
We offer many products related to potassium channels for your research needs.