X4002
Xanthine
BioUltra, ≥99%
Synonyme(s) :
2,6-Dihydroxypurine
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic (organic)
Niveau de qualité
Gamme de produits
BioUltra
Essai
≥99%
Forme
powder
Impuretés
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
Résidus de calcination
≤0.1%
Solubilité
1 M NaOH: 0.1 M, clear, colorless to light yellow
Traces d'anions
sulfate (SO42-): <0.05%
Traces de cations
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
Chaîne SMILES
O=C1NC(=O)c2nc[nH]c2N1
InChI
1S/C5H4N4O2/c10-4-2-3(7-1-6-2)8-5(11)9-4/h1H,(H3,6,7,8,9,10,11)
Clé InChI
LRFVTYWOQMYALW-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
- Guanine deamination by guanine deaminase
- Hypoxanthine conversion by xanthine oxidoreductase
Application
- yeast culture
- human cell line culture
- recombinant viruses cloned as bacterial artificial chromosomes in Escherichia coli
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
- Tested for trace metal content (fuller details in Properties section and on Specification Sheet)
- Tested for trace sulfate content (fuller details in Properties section and on Specification Sheet)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves