V4139
Anti-Vinculin antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Vinculin Antibody - Anti-Vinculin antibody produced in rabbit, Vinculin Antibody Sigma
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~116 kDa
Espèces réactives
rat, human, mouse
Validation améliorée
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Technique(s)
indirect immunofluorescence: 15-30 μg/mL using acetone-fixed frozen sections of rat or human heart
western blot: 2.5-5 μg/mL using whole extracts of cultured mouse NIH3T3 cells and human hepatoma HepG2 cells
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... VCL(7414)
mouse ... Vcl(22330)
rat ... Vcl(305679)
Description générale
Immunogène
Application
- immunofluorescence
- immuno-histology
- western blotting
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
En option
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable