MilliporeSigma
Toutes les photos(12)
Principaux documents
V9131
Sigma-Aldrich
Anti-Vinculin Antibody
enhanced validation
mouse monoclonal, hVIN-1
Synonyme(s) :
Anti Vinculin, Vinculin Antibody, Vinculin Antibody - Monoclonal Anti-Vinculin antibody produced in mouse
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Conjugué:
unconjugated
application:
IF
IHC (f)
WB
Clone:
hVIN-1, monoclonal
Espèces réactives:
frog, chicken, mouse, canine, human, bovine, rat, turkey
citations:
2014
Technique(s):
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
indirect immunofluorescence: 1:400 using cultured human fibroblasts
western blot: 1:200 using extract of human fibroblasts
Nom du produit
Anticorps monoclonal anti-vinculine antibody produced in mouse, clone hVIN-1, ascites fluid
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
hVIN-1, monoclonal
Poids mol.
antigen 116 kDa
Contient
15 mM sodium azide
Espèces réactives
frog, chicken, mouse, canine, human, bovine, rat, turkey
Validation améliorée
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Technique(s)
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
indirect immunofluorescence: 1:400 using cultured human fibroblasts
western blot: 1:200 using extract of human fibroblasts
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Application(s)
research pathology
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... VCL(7414)
mouse ... Vcl(22330)
rat ... Vcl(305679)
Description générale
L'anticorps monoclonal anti-vinculine (isotype IgG1 de souris) est dérivé de l'hybridome hVIN-1 produit par la fusion de cellules de myélome de souris et de splénocytes de souris BALB/c immunisées. La vinculine se trouve dans le fascia adherens du disque intercalaire (muscle cardiaque), dans les jonctions myotendineuses (muscles squelettiques), dans les jonctions neuromusculaires et dans les corps denses fixés à la membrane du muscle lisse. Dans de nombreux types de cellules subissant une transformation virale, la vinculine se redistribue dans les rosettes ou les podosomes.
Spécificité
Cet anticorps monoclonal anti-vinculine colore spécifiquement la vinculine au niveau des contacts cellule/cellule et cellule/substrat dans les tissus et les cultures de cellules, après marquage par immunofluorescence indirecte. Il réagit avec la bande de 116 kDa de la vinculine lors d'un test d'immunoblotting. Cet anticorps réagit avec la vinculine de nombreuses espèces. Il présente une bonne réactivité avec la vinculine humaine, bovine, canine, de poulet, de rat, de souris, de dinde et de Xenopus. Il présente une réactivité croisée avec la métavinculine de muscle lisse.
Marquage spécifique de la vinculine au niveau des contacts cellule/cellule et cellule/substrat. Forte réactivité avec la vinculine humaine. Réactivité croisée avec la métavinculine de muscle lisse.
Immunogène
Vinculine d'utérus humain purifiée.
Application
Cet anticorps monoclonal anti-vinculine produit chez la souris est utilisé dans les applications suivantes :
  • Western blotting
  • Immunofluorescence
  • Immunohistochimie
Actions biochimiques/physiologiques
La vinculine est une protéine du cytosquelette ancrée dans la face cytoplasmique des jonctions adhérentes cellule/cellule et cellule/matrice extracellulaire. Elle fait partie des protéines d'interaction impliquées dans l'ancrage de l'actine F dans la membrane. Une succession d'interactions moléculaires pourrait être impliquée dans l'assemblage transmembranaire des plaques d'adhérence. Lors de l'assemblage des plaques d'adhérence, la sous-unité β de l'intégrine se lie à la taline. La taline se lie à la vinculine qui interagit avec l'α-actinine et éventuellement avec elle-même. Puisque l'α-actinine se lie aux filaments d'actine et les réticule, la vinculine joue un rôle clé dans la liaison transmembranaire de la matrice extracellulaire au réseau de microfilaments cytoplasmiques.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Reinforcement versus fluidization in cytoskeletal mechanoresponsiveness
Krishnan R, et al.
PLoS ONE, 4(5), e5486-e5486 (2009)
Dystrophin-glycoprotein complex and vinculin-talin-integrin system in human adult cardiac muscle
Anastasi G, et al.
International Journal of Molecular Medicine, 23(2), 149-159 (2009)
Vinculin and talin: focus on the myocardium
Zemljic-Harpf A, et al.
Journal of Investigative Medicine, 57(8), 849-855 (2009)
Somatic inactivation of the PHD2 prolyl hydroxylase causes polycythemia and congestive heart failure
Minamishima YA, et al.
Blood, 111(6), 3236-3244 (2008)
Prognostic significance of epidermal growth factor receptor phosphorylation and mutation in head and neck squamous cell carcinoma
Hama T, et al.
Oncologist, 14(9), 900-908 (2009)
Articles
In the midst of beeping lab timers, presentations and grant deadlines, it is easy to take for granted the quality of lab reagents.
Explore the basics of working with antibodies including technical information on structure, classes, and normal immunoglobulin ranges.
Immunofluorescence uses antibody-conjugated fluorescent molecules for protein localization, modification confirmation, and protein complex visualization.
Antibodies combine with specific antigens to generate an exclusive antibody-antigen complex. Learn about the nature of this bond and its use as a molecular tag for research.
Afficher tout
Protocoles
Tips and troubleshooting for FFPE and frozen tissue immunohistochemistry (IHC) protocols using both brightfield analysis of chromogenic detection and fluorescent microscopy.