SAB4200729
Anti-Vinculin Antibody
mouse monoclonal, VIN-11-5
Synonyme(s) :
Anti-MV, Anti-Metavinculin, Anti-VINC1
718,00 $
About This Item
718,00 $
Produits recommandés
Nom du produit
Anti-Vinculin antibody, Mouse monoclonal, clone VIN-11-5, purified from hybridoma cell culture
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
VIN-11-5, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
~120 kDa
Espèces réactives
human, monkey, rat, mouse, guinea pig, bovine, hamster, chicken, dog
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
immunoblotting: 0.125-0.25 μg/mL using mouse myoblast C2C12 cell extract
immunofluorescence: 5-10 μg/mL
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Vcl(22330)
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable