Documents
MAB3574
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-vinculine, clone VIIF9 (7F9)
clone VIIF9 (7F9), Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
Anti-CMD1W, Anti-CMH15, Anti-HEL114, Anti-MV, Anti-MVCL
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
VIIF9 (7F9), monoclonal
Espèces réactives
mouse, human, pig, rabbit, monkey, bovine
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... VCL(7414)
Spécificité
Vinculine. Localisation intracellulaire, associée au cytosquelette.
Immunogène
Extrait brut de muscle lisse d'utérus adulte humain normal.
Application
Domaine de recherche
Signalisation
L'anticorps anti-vinculine, clone VIIF9 (7F9), est un anticorps dirigé contre la vinculine destiné aux analyses par IP, WB, IC et IH(P).
Sous-domaine de recherche
Signalisation du cytosquelette
Western blotting : Dilution au 1/1000e ; bande de ~117 kDa. Suggestion de tampon de blocage : TBS-Tween avec 2 % de BSA. Suggestion de tampon de dilution : TBS-Tween avec 0,05 % d'azoture de sodium. Pourcentage de gel préférentiel : 10 % et/ou gel en gradient à 4-20 % (ou similaire).
Immunohistochimie sur coupes de tissu congelé et inclus en paraffine. Suggestion de fixation pour les coupes de tissu congelé : fixation à l'acétone pendant 6 minutes à température ambiante. Pour les coupes de tissu fixé au formol et inclus en paraffine : tampon citrate 0,01 M (pH 6,0) puis passage au micro-ondes pendant 8-10 minutes (remarque : tous les micro-ondes étant différents, des ajustements peuvent s'avérer nécessaires). Si besoin, poursuivre avec une digestion enzymatique (0,01 % de pronase pendant 10 minutes). Suggestion d'agent de blocage : sérum de veau fœtal. L'anticorps a également été utilisé avec succès sur du tissu fixé avec le fixateur de Carnoy méthylé.
Immunocytochimie (voir les notes d'application ci-dessous).
Immunoprécipitation. Suggestion de tampon d'extraction : Tris-HCl 20 mM à pH 7,4, NaCl 150 mM, 1 % de Triton X-100, 0,1 % de SDS, 0,5 %de NaCl-acide désoxycholique et PMSF 0,5 mM. Volume réactionnel final : 1 ml. Suggestion d'agent de capture : anticorps anti-IgG de souris conjugué à de l'agarose. Il est à noter que l'isoforme spécifique des muscles, la méta-vinculine (MW 150 kDa), co-précipite dans ces conditions.
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
NOTE D'APPLICATION POUR LA RÉFÉRENCE MAB3574
IMMUNOCYTOCHIMIE
Pour les cellules en culture, suivre la méthode suivante : 1) laver deux fois les cellules avec le tampon "A" (Pipes 100 mM [pour le dissoudre, titrer avec du KOH], MgCl2 0,5 mM, EDTA 0,1 mM, EGTA 0,01 M [pour le dissoudre, titrer avec du KOH], pH 6,9) ; 2) fixer pendant 15 min à température ambiante (3,7 % de formol, 0,2 % de Triton X-100, glycérol 2 M, préparé sur tampon "A") ; 3) laver 3 fois avec du tampon "A" ; 4) procéder à l'incubation avec les anticorps primaires, etc.
Qualité
Produit testé
Forme physique
En solution dans du tampon phosphate 0,02 M contenant du NaCl 0,25 M et 0,1 % d'azoture de sodium.
Format : purifié
Stockage et stabilité
À conserver entre 2 et 8 °C en aliquotes non dilués jusqu'à 6 mois à compter de la date de réception.
Remarque sur l'analyse
Témoin
TÉMOIN POSITIF :
La vinculine est présente dans tous les types de cellules.
Autres remarques
Concentration : Pour connaître la concentration spécifique du lot, veuillez vous référer au certificat d'analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Not finding the right product?  
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Actin filaments at the leading edge of cancer cells are characterized by a high mobile fraction and turnover regulation by profilin I.
Lorente, G; Syriani, E; Morales, M
Testing null
Andreu Blanquer et al.
PloS one, 11(5), e0156644-e0156644 (2016-06-01)
The use of biocompatible materials, including bulk metallic glasses (BMGs), for tissue regeneration and transplantation is increasing. The good mechanical and corrosion properties of Ti40Zr10Cu38Pd12 BMG and its previously described biocompatibility makes it a potential candidate for medical applications. However
Ting Zhang et al.
Development (Cambridge, England), 141(22), 4332-4342 (2014-11-06)
Recently, emerging evidence has shown that Stat3 controls tumor cell migration and invasion. However, the molecular mechanisms by which Stat3 controls the cell movement remain largely unknown. Embryonic gastrula progenitors display coordinated and orientated migration, called collective cell migration. Collective
Kevin E Sloan et al.
Cancer research, 65(23), 10930-10937 (2005-12-03)
We recently identified the immunoglobulin-CAM CD155/PVR (the poliovirus receptor) as a regulator of cancer invasiveness and glioma migration, but the mechanism through which CD155/PVR controls these processes is unknown. Here, we show that expression of CD155/PVR in rat glioma cells
Katrin Blumbach et al.
Journal of cell science, 123(Pt 22), 3872-3883 (2010-10-29)
Wound healing crucially relies on the mechanical activity of fibroblasts responding to TGFβ1 and to forces transmitted across focal adhesions. Integrin-linked kinase (ILK) is a central adapter recruited to integrin β1 tails in focal adhesions mediating the communication between cells