Principaux documents
T9632
Sigma-Aldrich
Trizma® succinate
Synonyme(s) :
2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol succinate, Di(tris[hydroxymethyl]aminomethane) succinate, Tris succinate, Tris(hydroxymethyl)aminomethane succinate
About This Item
Formule linéaire :
[NH2C(CH2OH)3]2 · C4H6O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
360.36
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161700
ID de substance PubChem :
Pureté
≥98% (titration)
Forme
crystalline powder
Solubilité
water: 1 g/mL, clear, colorless
Chaîne SMILES 
NC(CO)(CO)CO.NC(CO)(CO)CO.OC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/2C4H11NO3.C4H6O4/c2*5-4(1-6,2-7)3-8;5-3(6)1-2-4(7)8/h2*6-8H,1-3,5H2;1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
Clé InChI
CFJZQNZZGQDONE-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable