Principaux documents
T5396
SAFC
2,4,6-Trimethylbenzoic acid
Synonyme(s) :
Mesitylenecarboxylic acid
About This Item
Numéro CE :
Code UNSPSC :
12352200
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable