137677
2-Bromobenzoic acid
97%
Synonyme(s) :
o-Bromobenzoic acid
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
>1 mmHg ( 20 °C)
Pureté
97%
Forme
powder
Pf
147-150 °C (lit.)
Solubilité
95% ethanol: soluble 100 mg/mL, clear, colorless to yellow
Chaîne SMILES
OC(=O)c1ccccc1Br
InChI
1S/C7H5BrO2/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)
Clé InChI
XRXMNWGCKISMOH-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>212.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 100 °C