Documents
I7675
Sigma-Aldrich
2-Iodobenzoic acid
98%
Synonyme(s) :
o-Iodobenzoic acid, IBA
About This Item
Formule linéaire :
IC6H4CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
248.02
Numéro Beilstein :
1861406
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Pf
160-162 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1ccccc1I
InChI
1S/C7H5IO2/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)
Clé InChI
CJNZAXGUTKBIHP-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
2-Iodobenzoic acid can be used as a reactant in the synthesis of oligo(m-phenylene ethynylenes), (±)-lycoricidine and various detoxifiers of organophosphorus nerve agents. Additionally, it is used as a precursor in the preparation of oxidizing reagents like 2-iodoxybenzoic acid (IBX) and Dess-Martin periodinane (DMP).
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Functionalized polymer nanofibre membranes for protection from chemical warfare stimulants.
Ramaseshan R, et al.
Nanotechnology, 17(12), 2947-2947 (2006)
Organoiodinane oxyanions as reagents for the cleavage of a reactive phosphate.
Moss RA, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 51(22), 4303-4307 (1986)
The Dess-Martin Periodinane: 1, 1, 1-Triacetoxy-1, 1-Dihydro-1, 2-Benziodoxol-3 (1H)-One
Boeckman RK, et al.
Organic Syntheses, 64(12), 141-141 (2000)
Backbone-rigidified oligo (m-phenylene ethynylenes).
Yang X, et al.
Journal of the American Chemical Society, 126(10), 3148-3162 (2004)
A user-friendly entry to 2-iodoxybenzoic acid (IBX).
Frigerio M, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 64(12), 4537-4538 (1999)