T4427
Terminal Transferase from calf thymus
buffered aqueous glycerol solution
Synonyme(s) :
TdT, Terminal Deoxynucleotidyl Transferase
About This Item
Produits recommandés
Qualité
Molecular Biology
for molecular biology
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Poids mol.
60 kDa
Concentration
>5000 U/mL
Numéro d'accès UniProt
Activité étrangère
Exonuclease and endonuclease, free
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
cow ... DNTT(281120)
Description générale
Application
- Addition of homopolymers to vectors, inserts and cDNA for cloning
- Labeling the 3′-end of double- and single-stranded DNA with non-radioactive or radioactive labels
- Carrying out in vitro mutagenesis by adding single nucleotides to DNA
- Use in TUNEL assays
Composants
Définition de l'unité
Remarque sur l'analyse
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable