Principaux documents
T3751
Sigma-Aldrich
p-Toluenesulfonic acid monohydrate
99%
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H4SO3H · H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.22
Beilstein:
3568023
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Densité de vapeur
5.9 (vs air)
Essai
99%
Pf
103-106 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[H]O[H].Cc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C7H8O3S.H2O/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);1H2
Clé InChI
KJIFKLIQANRMOU-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable