Documents
8.14725
Sigma-Aldrich
Toluene-4-sulfonic acid monohydrate
for synthesis
Synonyme(s) :
Toluene-4-sulfonic acid monohydrate, p-Toluenesulfonic acid, Tosylic acid, Tosic acid, PTSA
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H8O3S · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.20 (anhydrous basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
203-180-0
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Forme
crystals
Température d'inflammation spontanée
600 °C
Puissance
2570 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
1 (20 °C, 650 g/L in H2O, anhydrous substance)
Point d'ébullition
140 °C/27 hPa
Pf
56 °C (Elimination of water of crystallisation)
Température de transition
flash point 180 °C
Solubilité
750 g/L
Masse volumique apparente
510 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C7H8O3S.H2O/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);1H2
Clé InChI
KJIFKLIQANRMOU-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Synthesis and characterization of toluene sulfonic acid (tsa) doped polypyrrole nanoparticles: Effect of dopant concentrations: This study investigates the effect of various concentrations of para-toluene sulfonic acid on the properties of polypyrrole nanoparticles, providing insights into the optimization of conductive polymers for applications in electronic devices and sensors (Alva et al., 2016).
Remarque sur l'analyse
Assay (acidimetric, calc. on anhydrous substance): ≥ 98.0 %
Water (K. F.): 8.0 - 12.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1C - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable