SRP6309
Proteinase 3 from human neutrophils
≥95% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
AGP7, C-ANCA antigen, Leukocyte proteinase 3, Neutrophil proteinase 4, P29, Wegener autoantigen
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Pureté
≥95% (SDS-PAGE)
Forme
frozen liquid
Poids mol.
29 kDa
Conditionnement
pkg of 25 μg
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... AGP7(5657)
Description générale
Forme physique
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable