G4251
L-Glutathion réduit
≥98.0%
Synonyme(s) :
Glutathion-SH, γ-L-Glutamyl-L-cystéinyl-glycine, GSH
About This Item
Produits recommandés
product name
L-Glutathion réduit, ≥98.0%
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0%
Forme
powder
Couleur
white
Pf
192-195 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Application(s)
detection
Groupe fonctionnel
amine
carboxylic acid
thiol
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
N[C@@H](CCC(=O)N[C@@H](CS)C(=O)NCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C10H17N3O6S/c11-5(10(18)19)1-2-7(14)13-6(4-20)9(17)12-3-8(15)16/h5-6,20H,1-4,11H2,(H,12,17)(H,13,14)(H,15,16)(H,18,19)/t5-,6-/m0/s1
Clé InChI
RWSXRVCMGQZWBV-WDSKDSINSA-N
Amino Acid Sequence
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Autres remarques
Produit comparable
Produit(s) apparenté(s)
Souvent commandé avec ce produit
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Amino Acid Codon Wheel for fast RNA translation. Find which amino acid is translated from your RNA sequence quickly and easily.
Cellular oxidative stress is countered by enzymatic scavengers and antioxidant modulators against reactive oxygen species damage.
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.