Principaux documents
SRP0464
Sigma-Aldrich
BRD4, BD1, BD2 (49-460) His tag human
recombinant, expressed in E. coli, ≥75% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
CAP, HUNK1, HUNKI, MCAP, bromodomain containing 4
100 μG
721,00 $
721,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 μG
721,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.32
721,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in E. coli
Essai
≥75% (SDS-PAGE)
Forme
aqueous solution
Poids mol.
47.5 kDa
Conditionnement
pkg of 100 μg
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... BRD4(23476)
Description générale
Human Bromodomain containing 4, also known as BRD4, HUNK1, or MCAP (GenBank Accession No. NM_058243) amino-acids 49-460 with N-terminal His-tag, MW = 47.5 kDa, expressed in an E. coli expression system.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Philipp Voigt et al.
Genome biology, 12(11), 133-133 (2011-12-01)
The chromatin adapter BRD4 may be crucial for transmitting epigenetic information by acting as a histone acetylation-dependent gene bookmark and accelerating post-mitotic transcriptional reactivation.
R M Rodriguez et al.
Journal of molecular medicine (Berlin, Germany), 90(5), 587-595 (2011-11-29)
The bromodomain protein BRD4 is involved in cell proliferation and cell cycle progression, primarily through its role in acetylated chromatin-dependent regulation of transcription at targeted loci. Here, we show that BRD4 is frequently downregulated by aberrant promoter hypermethylation in human