SRP0462
BRD4 (342-460) His tag human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
CAP, HUNK1, HUNKI, MCAP, bromodomain containing 4
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in E. coli
Pureté
≥90% (SDS-PAGE)
Forme
aqueous solution
Poids mol.
14.7 kDa
Conditionnement
pkg of 100 μg
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... BRD4(23476)
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable