Principaux documents
SML0858
Sigma-Aldrich
SC-1
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
N-[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-N′-[4-(4-cyanophenoxy)phenyl]-urea
5 MG
113,00 $
113,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
113,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C21H13ClF3N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
431.80
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
113,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 15 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Actions biochimiques/physiologiques
SC-1 is a derivative of the multiple tyrosine kinase inhibitor sorafenib with no kinase-inhibition activity. SC-1 blocks STAT3 phosphorylation and activation with similar potency to sorafenib, and induces apoptosis in hepatocellular carcinoma cell lines.
SC-1 is an inhibitor of STAT3 signaling pathway.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Ye F Tian et al.
Biomaterials, 73, 110-119 (2015-09-26)
Non-Hodgkin lymphomas are a heterogeneous group of lymphoproliferative disorders of B and T cell origin that are treated with chemotherapy drugs with variable success rate that has virtually not changed over decades. Although new classes of chemotherapy-free epigenetic and metabolic