Documents
SRE0078
Sigma-Aldrich
Aprotinin
≥3 TIU/mg solid, lyophilized powder, ≥96% (HPLC), Suitable for manufacturing of diagnostic kits and reagents
Synonyme(s) :
BPTI, Inhibiteur de la trypsine pancréatique bovine, Inhibiteur de trypsine (basique), Trasylol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C284H432N84O79S7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
6511.44
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.32
product name
Aprotinine from bovine lung, lyophilized powder, ≥3 TIU/mg solid
Description
For research or further manufacturing use only. Not intended for direct use in humans or animals. Non-TSCA use only in US.
Niveau de qualité
Pureté
≥96% (HPLC)
Forme
lyophilized powder
Activité spécifique
≥3 TIU/mg solid
Poids mol.
~6,500
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Clé InChI
ZPNFWUPYTFPOJU-UHFFFAOYSA-N
Application
L'aprotinine est largement utilisée comme inhibiteur de la trypsine.
Actions biochimiques/physiologiques
L'aprotinine est un inhibiteur compétitif de sérine protéase qui forme des complexes stables avec les sites actifs de l'enzyme et les bloque. Cette fixation est réversible, et la plupart des complexes aprotinine-protéase se dissocient aux pH extrêmes (> 10 ou < 3). En terme de structure, l'aprotinine est une protéine globulaire monomère issue de poumon de bovin, constituée de 58 acides aminés disposés de façon à former une chaîne polypeptidique unique comportant trois réticulations (ponts disulfure).
Définition de l'unité
Une unité d'inhibiteur de trypsine (TIU) réduit de 50 % l'activité de deux unités de trypsine, une unité de trypsine hydrolysant 1,0 μmole de p-nitroanilide de N-alpha-benzoyl-DL-arginine par minute à pH 7,8 et 25 °C. Une autre unité fréquemment rencontrée est la KIU : 1 TIU = 1 300 KIU.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
The Elevate Program offers enhanced quality and documentation attributes for aprotinin, a protease inhibitor used in multiple relevant industries.