Documents
SML3460
Sigma-Aldrich
CB-103
≥97% (HPLC)
Synonyme(s) :
6-[4-(1,1-Dimethylethyl)phenoxy]-3-pyridinamine, CB 103, CB103
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H18N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
242.32
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Pureté
≥97% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
, White to very dark gray
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
-10 to -25°C
InChI
1S/C15H18N2O/c1-15(2,3)11-4-7-13(8-5-11)18-14-9-6-12(16)10-17-14/h4-10H,16H2,1-3H3
Clé InChI
WHIWGRCYMQLLAO-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
CB-103 is an orally active Notch transcription activation inhibitor that targets RBPJ-Notch intracellular domain (NICD) transcription complex assembly. CB-103 exhibits antiproliferation efficacy against Notch-driven cancer growth in cultures (IC50 from 50 nM to 3 μM; patient-derived T-ALL cells positive for N1-ICD) and in tumor models in vivo (10-25 mg/kg qd or bid p.o. to mice with human T-ALL xenografts).
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable