Principaux documents
SML2610
Sigma-Aldrich
Seselin
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2′,2′-Dimethylpyranocoumarin, 8,8-Dimethyl-2H,8H-benzo[1,2-b:3,4-b′]dipyran-2-one, Amyrolin, Seseline
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H12O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[o]1c2c(ccc3c2C=CC(O3)(C)C)cc[c]1=O
InChI
1S/C14H12O3/c1-14(2)8-7-10-11(17-14)5-3-9-4-6-12(15)16-13(9)10/h3-8H,1-2H3
Clé InChI
QUVCQYQEIOLHFZ-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Seselin is an anti-inflammatory, anti-parasitic and antifungal pyrancoumarin found in anise and other plants. It appears that seselin targets Jak2 to block the proinflammatory phenotype of macrophages in models of sepsis. Seselin down-regulates levels of proinflammatory factors and activity of STAT1 and p65 in models of sepsis.
anti-inflammatory, anti-parasitic and antifungal pyrancoumarin
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable