Y0000821
Molsidomine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
N-(Ethoxycarbonyl)-3-(4-morpholino)sydnone imine, SIN-10
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
molsidomine
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
CCOC(=O)N=C1O[N-][N+](=C1)N2CCOCC2
InChI
1S/C9H14N4O4/c1-2-16-9(14)10-8-7-13(11-17-8)12-3-5-15-6-4-12/h7H,2-6H2,1H3/b10-8-
Clé InChI
XLFWDASMENKTKL-NTMALXAHSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)