275727
5-Methoxypsoralen
99%
Synonyme(s) :
4-Methoxyfuro[3,2-g]benzopyrane-7-one, Bergapten, Geralen, Heraclin, Majudin
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Pf
190-193 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COc1c2C=CC(=O)Oc2cc3occc13
InChI
1S/C12H8O4/c1-14-12-7-2-3-11(13)16-10(7)6-9-8(12)4-5-15-9/h2-6H,1H3
Clé InChI
BGEBZHIAGXMEMV-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
Nancy-520 for DNA Detection and Quantitation