32820
Acibenzolar-S-methyl
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
S-Methyl-1,2,3-benzothiadiazole-7-carbothioate
184,00 $
About This Item
184,00 $
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES
CSC(=O)c1cccc2nnsc12
InChI
1S/C8H6N2OS2/c1-12-8(11)5-3-2-4-6-7(5)13-10-9-6/h2-4H,1H3
Clé InChI
UELITFHSCLAHKR-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- Food samples by low-pressure gas chromatography and liquid chromatography combined with tandem mass spectrometry (LPGC-MS/MS and LC-MS/MS).[2]
- Tobacco samples by LC-MS/MS.[3]
Informations légales
En option
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves