SML2271
ADX-47273
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(4-Fluorophenyl)[(3S)-3-[3-(4-fluorophenyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]-1-piperidinyl]methanone, (S)-(4-Fluorophenyl)-{3-[3-(4-fluorophenyl)-[1,2,4]oxadiazol-5-yl]-piperidin-1-yl}-methanone, ADX 47273, ADX47273
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Activité optique
[α]/D +90 to +110°, c = 0.1 in chloroform-d
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
FC1=CC=C(C=C1)C2=NOC([C@@H]3CN(CCC3)C(C4=CC=C(C=C4)F)=O)=N2
InChI
1S/C20H17F2N3O2/c21-16-7-3-13(4-8-16)18-23-19(27-24-18)15-2-1-11-25(12-15)20(26)14-5-9-17(22)10-6-14/h3-10,15H,1-2,11-12H2/t15-/m0/s1
Clé InChI
VXQCCZHCFBHTTD-HNNXBMFYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable