Documents
SML1544
Sigma-Aldrich
VPC-14228
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-Morpholino-4-phenylthiazole, 4-(4-Phenyl-2-thiazolyl)-morpholine, 4-(4-Phenylthiazol-2-yl)morpholine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H14N2OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
246.33
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51111800
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 20 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C1(N2CCOCC2)=NC(C3=CC=CC=C3)=CS1
InChI
1S/C13H14N2OS/c1-2-4-11(5-3-1)12-10-17-13(14-12)15-6-8-16-9-7-15/h1-5,10H,6-9H2
Clé InChI
MRNNJVNMXOZEQC-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
VPC-14228 is a potent and specific inhibitor of human androgen receptor (AR) that binds to AR DNA-binding domain (AR DBD). Apparently VPC-14228 blocks the transcriptional activity of constitutively active AR splice variants.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable