F1141
Bovine Fibronectin
from bovine plasma, liquid, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
Fibronectine
About This Item
Produits recommandés
product name
Fibronectine de plasma bovin, solution, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Source biologique
bovine plasma
Niveau de qualité
Stérilité
sterile-filtered
Gamme de produits
BioReagent
Forme
solution
Conditionnement
pkg of 1 mg
pkg of 2 mg
pkg of 5 mg
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Couverture de surface
1‑5 μg/cm2
Numéro d'accès UniProt
Spécificité de la liaison
Peptide Source: Collagen
Peptide Source: Fibrinogen
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
bovine ... FN1(280794)
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Articles
Fibronectin (FN) plays crucial roles in extracellular matrix fibril assembly and cellular interactions.
The extracellular matrix (ECM) and its attachment factor components are discussed in this article in relation to their function in structural biology and their availability for in vitro applications.
The extracellular matrix (ECM) is secreted by cells and surrounds them in tissues.
3D cell culture overview. Learn about 2D vs 3D cell culture, advantages of 3D cell culture, and techniques available to develop 3D cell models
Protocoles
Dilute fibronectin for cell attachment, varying per cell type. Coating protocol, products, and FAQs provided.
Diluer la fibronectine à la concentration souhaitée. Les conditions d'adhésion optimales dépendent du type de cellules et de l'application. La concentration de coating standard varie de 1 à 5 µg/cm2. Protocole de coating de fibronectine, produits et FAQ.
Contenu apparenté
Cell culture media expertise accelerates lab-grown meat and seafood industry with animal-free formulations.