SML0693
LY-333531 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(9S)-9-[(Dimethylamino)methyl]-6,7,10,11-tetrahydro-9H,18H-5,21:12,17-Dimethenodibenzo[e,k]pyrrolo[3,4-h][1,4,13]oxadiazacyclohexadecine-18,20(19H)-dione hydrochloride, Ruboxistaurin
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
protect from light
Couleur
orange-red
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL, clear
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C28H28N4O3.ClH/c1-30(2)15-18-11-12-31-16-21(19-7-3-5-9-23(19)31)25-26(28(34)29-27(25)33)22-17-32(13-14-35-18)24-10-6-4-8-20(22)24;/h3-10,16-18H,11-15H2,1-2H3,(H,29,33,34);1H/t18-;/m0./s1
Clé InChI
NYQIEYDJYFVLPO-FERBBOLQSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable