H7779
Retinoic acid p-hydroxyanilide
≥95%
Synonyme(s) :
4-HPR, Fenretinide, N-(4-Hydroxyphenyl)retinamide
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic (organic)
Pureté
≥95%
Forme
powder
Couleur
yellow to yellow-orange
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC1=C(\C=C\C(C)=C\C=C\C(C)=C\C(=O)Nc2ccc(O)cc2)C(C)(C)CCC1
InChI
1S/C26H33NO2/c1-19(11-16-24-21(3)10-7-17-26(24,4)5)8-6-9-20(2)18-25(29)27-22-12-14-23(28)15-13-22/h6,8-9,11-16,18,28H,7,10,17H2,1-5H3,(H,27,29)/b9-6+,16-11+,19-8+,20-18+
Clé InChI
AKJHMTWEGVYYSE-FXILSDISSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- as a synthetic retinoid to induce apoptosis in SEB-1 sebocytes
- as a medium supplement for C2C12 myoblasts to test its effect on ceramide formation
- to test in cytotoxicity in T-cell acute lymphoblastic leukemia (T-ALL)
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges