L9908
LY-294,002 hydrochloride
from microbial (Staphylococcus roseus), ≥98% (HPLC), solid, PI3K inhibitor
Synonyme(s) :
2-(4-Morpholinyl)-8-phenyl-1(4H)-benzopyran-4-one hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
product name
LY-294,002 hydrochloride, solid, ≥98% (HPLC)
Source biologique
microbial (Staphylococcus roseus)
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Couleur
white to off-white
Solubilité
DMSO: >5 mg/mL
H2O: insoluble
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C1C=C(Oc2c1cccc2-c3ccccc3)N4CCOCC4
InChI
1S/C19H17NO3/c21-17-13-18(20-9-11-22-12-10-20)23-19-15(7-4-8-16(17)19)14-5-2-1-3-6-14/h1-8,13H,9-12H2
Clé InChI
CZQHHVNHHHRRDU-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- phosphoinositide 3-kinase (PI3K) in human lung cancer cell line
- autophagy in mesenchymal stem cells (MSCs).
- serine/threonine-specific protein kinase (AKT) signaling in fibroblasts and cardiac cells.
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
We presents an article on Autophagy in Cancer Promotes Therapeutic Resistance
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research