5.04462
IWR-1
InSolution, ≥95%, 25 mM in DMSO, Wnt Antagonist I, endo
Synonyme(s) :
InSolution Wnt Antagonist I, IWR-1-endo, Inhibitor of Wnt Response-1, TNKS1/2 Inhibitor II, Tankyrase1/2 Inhibitor II, Wnt Pathway Inhibitor I
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Température de stockage
−70°C
InChI
1S/C25H19N3O3/c29-23(27-19-5-1-3-14-4-2-12-26-22(14)19)15-8-10-18(11-9-15)28-24(30)20-16-6-7-17(13-16)21(20)25(28)31/h1-12,16-17,20-21H,13H2,(H,27,29)/t16-,17+,20-,21+
Clé InChI
ZGSXEXBYLJIOGF-ALFLXDJESA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Axin
Conditionnement
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
Autres remarques
Chen, B., et al. 2009. Nature Chem. Biol.5, 100.
Huang, S.M., et al. 2009. Nature461, 614.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
188.6 °F - (refers to pure substance)
Point d'éclair (°C)
87 °C - (refers to pure substance)